Learn More
Dapagliflozina (2S)-1,2-propanodiol monohidrato, Mikromol™
Descripción
Dapagliflozina (2S)-1,2-propanodiol monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate |
| CAS | 960404-48-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Dapagliflozin (2S)-1,2-Propanediol Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21H25ClO6.C3H8O2.H2O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol compd. with (2S)-1,2-propanediol, hydrate (1:1:1), D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, compd. with (2S)-1,2-propanediol (1:1), monohydrate (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1 |
| SMILES | O.CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1.C[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4,5-triol;(2S)-propano-1,2-diol;hidrato |
| Mostrar más |