Learn More
Danusertib, MedChemExpress
Código de producto. 16494676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494676 100 mg 100 miligramos
16493568 10 mg 10 miligramos
16436297 5 mg 5 miligramos
16409986 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10179
MedChemExpress Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.
Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danusertib
Forma física Powder
CAS 827318-97-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30N6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PHA-739358
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC2=C(NN=C2NC(C3=CC=C(N4CCN(CC4)C)C=C3)=O)C1)[C@@H](C5=CC=CC=C5)OC
Peso molecular (g/mol) 474.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.55
Porcentaje de pureza 95.81%