Learn More
Dantroleno USP Compuesto relacionado C, Mikromol™
Código de producto. 30464214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464214 4 x 25 mg -
30052655 25 mg 25 miligramos
17963196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464214 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0905.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dantroleno USP Compuesto relacionado C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
CAS 7147-77-5
Nombres de analitos o componentes 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H7 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, (5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde, Dantrolene Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Tipo de solución Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2
Nombre IUPAC 5-(4-nitrofenil)furan-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 217.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0375 g/mol