Learn More
Dantroleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dantrolene |
| CAS | 7261-97-4 |
| Fórmula molecular | C14 H10 N4 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dantrolen, 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]- (8CI), 1-[[[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin, Dantrolene, F 368 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)NC3=O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilideneamino]imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0651 |