Learn More
Dantroleno Sal Sódica Hemiheptahidrato, TRC
Código de producto. 30359138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359138 250 mg 250 miligramos
30355292 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD185000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24868-20-0
Fórmula molecular 2C14H9N4O5.2Na.7H2O
Peso molecular (g/mol) 798.58
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:2:7), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (9CI), Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (8CI), 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin sodium salt hydrate
Nombre IUPAC disodio; 1-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furano-2-il]metilideneamino]imidazolidina-3-id-2,4-diona; Heptahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)cc2.[O-][N+](=O)c4ccc(cc4)c5oc(\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O)cc5
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dantrolene Sodium Hydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 798.1681
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.