Learn More
R&D Systems™ Dantrolene, sodium salt
Description
Inhibits release of Ca2+ from sarcoplasmic reticulum via inhibition of ryanodine receptor (RYR) channels. Displays selectivity for RYR1 and RYR3 over RYR2. Protective against the effects of a variety of conditions and agents, including excitatory amino acids. Skeletal muscle relaxant and neuroprotectant.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Dantrolene, sodium salt |
| CAS | 14663-23-1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C14H12N4NaO5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.23 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 339.263 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?