Learn More
Hidrato de sodio de dantroleno, Mikromol™
Descripción
Hidrato de sodio de dantroleno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dantrolene Sodium Hydrate |
| CAS | 24868-20-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Dantrolene Sodium Hydrate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | 2 C14 H9 N4 O5 . 2 Na . 7 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:2:7), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (9CI), Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (8CI), 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin sodium salt hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)cc2.[O-][N+](=O)c4ccc(cc4)c5oc(\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O)cc5 |
| Nombre IUPAC | disodio;1-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilideneamino]imidazolidin-3-uro-2,4-diona;heptahidrato |
| Mostrar más |