Learn More
Hidrato de sodio de dantroleno, LoGiCal
Código de producto. 30464250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464250 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464250 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3086.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dantrolene Sodium Hydrate
CAS 24868-20-0
Nombres de analitos o componentes Dantrolene Sodium Hydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C14 H9 N4 O5 . 2 Na . 7 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:2:7), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (9CI), Hydantoin, 1-[[5-(p-nitrophenyl)furfurylidene]amino]-, sodium salt, hydrate (2:7) (8CI), 1-[[5-(p-Nitrophenyl)furfurylidene]amino]hydantoin sodium salt hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)cc2.[O-][N+](=O)c4ccc(cc4)c5oc(\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O)cc5
Nombre IUPAC disodio;1-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furan-2-il]metilideneamino]imidazolidin-3-uro-2,4-diona;heptahidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 798.58
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 798,1681 g/mol