Learn More
Hemiheptahidrato de sodio de dantroleno, Thermo Scientific™
Código de producto. 17750679 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17750679 25 g 25 g
17740679 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17750679 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469940250
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hemiheptahidrato de sodio de dantroleno
CAS 24868-20-0
Sinónimo Sal sódica de 1-[(5-(p-nitrofenil)-furfurilideno)amino]hidantoína
Cantidad 25 g
Solubilidad Aq. Soln. Ligeramente soluble
Punto de fusión De 225 °C a 226 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C14H9N4NaO5 · 3,5 H2O
Forma física Polvo cristalino
Color De amarillo a naranja a marrón
Pureza ≥97,5%