Learn More
Dantrolene sodium hemiheptahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16471636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471636 500 mg 500 miligramos
16465916 100 mg 100 miligramos
16421046 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12542A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.
Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dantrolene sodium hemiheptahydrate
CAS 24868-20-0
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N4NaO8.5
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dantrolene sodium hydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (82.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N([Na])C(CN1/N=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=O.[3.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 399.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid