Learn More
Dantrolene-13C3, TRC
Código de producto. 30137721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137721 10 mg 10 miligramos
17960735 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD18500210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185234-99-4
Fórmula molecular C1113C3H10N4O5
Peso molecular (g/mol) 317.23
Sinónimo Dantrolene 13C3
Nombre IUPAC 1-[(E)-[5-(4-nitrofenil)furano-2-il]metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3[13CH2][13C](=O)N[13C]3=O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dantrolene-13C3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+