Learn More
Dantoin MDMH, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dantoin MDMH |
| CAS | 116-25-6 |
| Fórmula molecular | C6H10N2O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 1-Methylol-5,5-dimethylhydantoin, N-Methylol 5,5-dimethyl hydantoin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O3/c1-6(2)4(10)7-5(11)8(6)3-9/h9H,3H2,1-2H3,(H,7,10,11) |
| SMILES | CC1(C)N(CO)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(Hidroximetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 158.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0691 |