Learn More
Danthron, MedChemExpress
Código de producto. 16438516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0923
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Danthron is a natural product extracted from the traditional Chinese medicine rhubarb. Danthron functions in regulating glucose and lipid metabolism by activating AMPK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danthron
CAS 117-10-2
Color Deep Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H8O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dantron Chrysazin 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (20.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC=CC(O)=C13)=O
Peso molecular (g/mol) 240.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 97.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease