Learn More
Dansilhidrazina, TRC
Código de producto. 30004127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004127 500 mg 500 miligramos
30007926 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD179705500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33008-06-9
Fórmula molecular C12H15N3O2S
Peso molecular (g/mol) 265.33
Sinónimo 1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl Hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl Hydrazide, Dansyl Hydrazide;
Nombre IUPAC 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonohidrazida
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansylhydrazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.0885