Learn More
Dansylcadaverine, TRC
Código de producto. 30364307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364307 25 mg 25 miligramos
30354423 100 mg 100 miligramos
30353335 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD18190525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10121-91-2
Fórmula molecular C17H25N3O2S
Peso molecular (g/mol) 335.46
Sinónimo N-(5-Aminopentyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide, Dansylcadaverine, Monodansylcadaverine
Nombre IUPAC N-(5-aminopentilo)-5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamida
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansylcadaverine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1667