Learn More
Dansylcadaverine, MedChemExpress
Descripción
Dansylcadaverine (Monodansyl cadaverine) is an autofluorescent compound used for the labeling of autophagic vacuoles. Dansylcadaverine, a high affinity substrate of transglutaminases, can block the receptor-mediated endocytosis of many ligands.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dansylcadaverine |
| CAS | 10121-91-2 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H25N3O2S |
| Sinónimo | Monodansyl cadaverine |
| Color | Blanco |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (186.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble) |
| Cantidad | 50 mg |
| Forma física | Sólido |
| SMILES | NCCCCCNS(=O)(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2N(C)C)=O |
| Mostrar más |