Learn More
Dansylamidoethyl Metanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30353049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353049 10 mg 10 miligramos
30368782 5 mg 5 miligramos
30359417 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD17350010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355115-41-2
Fórmula molecular C15 H20 N2 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 388.53
Nombre IUPAC 5-(dimetilamino)-N-(2-metilsulfanilsulfoniletil)naftaleno-1-sulfonamida
SMILES CSS(=O)(=O)CCNS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansylamidoethyl Methanethiosulfonate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O4S3/c1-17(2)14-8-4-7-13-12(14)6-5-9-15(13)24(20,21)16-10-11-23(18,19)22-3/h4-9,16H,10-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0585