Learn More
MedChemExpress Dansylamide
Código de producto. 16485666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16485666 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY118562
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Dansyl amide is a fluorescent dye that is used in biochemistry and chemistry to label substances with the fluorescent dansyl group.
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Requisitos de almacenamiento -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Solubilidad DMSO : 150 mg/mL (599.23 mM; Need ultrasonic)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1431-39-6
Peso molecular 250.32 g/mol
Objetivo Factor Xa ∣ Thrombin