Learn More
Dansil-morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dansyl-morpholine |
| CAS | 78323-98-5 |
| Fórmula molecular | C16H20N2O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | DNS-morpholine, N,N-Dimethyl-5-(4-morpholinylsulfonyl)-1-naphthalenamine, 4-[[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenyl]sulfonyl]-morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O3S/c1-17(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)22(19,20)18-9-11-21-12-10-18/h3-8H,9-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-5-morfolin-4-ilsulfonilnaftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 320.41 |