Learn More
Dansil-L-asparagina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dansyl-L-asparagine |
| CAS | 1100-23-8 |
| Fórmula molecular | C16H19N3O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl-L-asparagine, Dansyl-L-asparagine, Dansylasparagine, N2-Dansyl-L-asparagine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-19(2)13-7-3-6-11-10(13)5-4-8-14(11)25(23,24)18-12(16(21)22)9-15(17)20/h3-8,12,18H,9H2,1-2H3,(H2,17,20)(H,21,22) |
| SMILES | O=C(N)C[C@@H](C(O)=O)NS(C1=CC=CC2=C(C=CC=C21)N(C)C)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-amino-2-[[5-(dimetilamino)naftalen-1-il]sulfonilamino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 365.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1045 |