Learn More
Dansyl Etilenediamina, TRC
Código de producto. 30366671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366671 250 mg 250 miligramos
30349219 100 mg 100 miligramos
30360013 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD179500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35060-08-3
Fórmula molecular C14 H19 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 293.38
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)-5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamida
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl Ethylenediamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O2S/c1-17(2)13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)16-10-9-15/h3-8,16H,9-10,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1198