Learn More
Dansil-dimetilamina, TRC
Código de producto. 30363877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363877 25 mg 25 miligramos
30358524 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD17850025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6059-62-7
Fórmula molecular C14H18N2O2S
Peso molecular (g/mol) 278.37
Sinónimo 5-(Dimethylamino)-N,N-dimethyl-1-Naphthalenesulfonamide, DNS-dimethylamine, N,N-Dimethyl-5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
Nombre IUPAC 5-(dimetilamino)-N,N-dimetilnaftaleno-1-sulfonamida
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl-dimethylamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2S/c1-15(2)13-9-5-8-12-11(13)7-6-10-14(12)19(17,18)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1089