Learn More
Cloruro de dansil-d6 (N,N-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dansyl Chloride-d6 |
| CAS | 1276379-68-0 |
| Fórmula molecular | C12 2H6 H6 Cl N O2 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-[bis(trideuteriometil)amino]naftaleno-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 275.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0654 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 95% Chemical Purity |