Learn More
Cloruro de Dansilo, TRC
Código de producto. 17951955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951955 5 g 5 g
17904545 250 mg 250 miligramos
17913005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17951955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1775005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-65-2
Fórmula molecular C12 H12 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 269.75
Sinónimo 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-(dimethylamino)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl chloride, 5-(N,N-Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl chloride, 8-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, Dansyl chloride, DNS chloride, DNS-Cl, NSC 83616
Nombre IUPAC cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.0277
Porcentaje de pureza >95%