Learn More
Cloruro de Dansilo-d6, TRC
Código de producto. 30180077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180077 50 mg 50 miligramos
30180067 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD17750250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1276379-68-0
Fórmula molecular C12 2H6 H6 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 275.78
Sinónimo 1-Naphthalenesulfonyl chloride, 5-[di(methyl-d3)amino]- (ACI), 5-[Di(methyl-d3)amino]-1-naphthalenesulfonyl chloride (ACI), Dansyl Chloride-d6, Dansyl-d6 Chloride (N,N-dimethyl-d6), Dansyl Chloride-D6 (N,N-dimethyl-D6)
Nombre IUPAC 5-[bis(trideuteriometil)amino]naftaleno-1-cloruro de sulfonilo
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl Chloride-d6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0654