Learn More
Dansyl Chloride (Crystalline (Yellow)), Fisher BioReagents
Código de producto. 10541255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10541255 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10541255 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP4271
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dansyl Chloride is a fluorochrome useful in the detection of N-terminal amino acids in proteins and peptides. It is also used in the preparation of fluorescent derivatives of amino acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl Chloride
Punto de fusión 71°C
CAS 605-65-2
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular C12H12ClNO2S
Número MDL MFCD00003985
Número UN 1759
Índice Merck 15, 2813
Sinónimo 1-(Dimethylamino)-5-naphthalenesulfonyl Chloride
Identificación Pass Test
Clave InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 269.74
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.75
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Vidrio ámbar
Color Yellow
Cantidad 1 g
Forma física Polvo