Learn More
Cloruro de dansilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444924 25 g 25 g
11424924 1 g 1 g
11434924 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13828.14
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dansyl chloride is a fluorogenic reagent used for protein, N-terminal amino acid and peptide detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC). It is also used to determine the degree of labeling in chymotrypsin and ovalbumin. It acts as a precursor for the synthesis of other derivatives like dansyl amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de dansilo es un reactivo fluorogénico utilizado en la detección de proteínas, aminoácidos N-terminales y péptidos mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) de fase reversa. También se utiliza para determinar el grado de etiquetado de la quimotripsina y la ovoalbúmina. Actúa como precursor en la síntesis de otros derivados como la dansilo amida.
Solubilidad
Soluble en fluoruro de dimetilo, acetona, cloroformo, piridina, benceno y dioxano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-65-2
Fórmula molecular C12H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 269.74
Número MDL MFCD00003985
Clave InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dansyl chloride, 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, dns chloride, dansyl, 5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride, 1-naphthalenesulfonyl chloride, 5-dimethylamino, 1-dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 1-chlorosulfonyl-5-dimethylaminonaphthalene, unii-qmu9166tj4, 5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nombre IUPAC cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl chloride
Punto de fusión 69°C to 75°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2217205
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,2814
Información de solubilidad Soluble in dimethyl fluoride,acetone,chloroform,pyridine,benzene and dioxane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.75
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dansyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dansyl chloride