Learn More
MedChemExpress Dansyl chloride
Código de producto. 16498876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498876 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498876 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Dansyl chloride is a reagent that reacts with primary amino groups in both aliphatic and aromatic amines to produce stable blue- or blue-green-fluorescent sulfonamide adducts.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, stored under nitrogen ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 605-65-2
Peso molecular 269.75 g/mol
Sinónimo DNSCl
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : 6.67 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic)