Learn More
Ácido dansílico, TRC
Código de producto. 30365719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365719 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30365719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1728601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl Acid
CAS 4272-77-9
Fórmula molecular C12 H13 N O3 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonic Acid, 5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3S/c1-13(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(14,15)16/h3-8H,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 251.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0616