Learn More
Danshensu sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16451486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451486 200 mg 200 miligramos
16428986 100 mg 100 miligramos
16428868 10 mg 10 miligramos
16414757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16451486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0106
MedChemExpress Danshensu (sodium salt) is odium salt of danshensu from the widely used Chinese herb Danshen.
Danshensu (sodium salt) is odium salt of danshensu from the widely used Chinese herb Danshen.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danshensu sodium salt
CAS 67920-52-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9NaO5
Cantidad 200 mg
Sinónimo Sodium Danshensu (±)-DanShenSu sodium sal
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (454.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (454.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=CC(CC(C(O[Na])=O)O)=C1
Peso molecular (g/mol) 220.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death