Learn More
Danshensu, MedChemExpress
Código de producto. 16489238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489238 10 mg 10 miligramos
16489166 100 mg 100 miligramos
16424927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1913
MedChemExpress Danshensu, an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, shows wide cardiovascular benefit by activating Nrf2 signaling pathway.
Danshensu, an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, shows wide cardiovascular benefit by activating Nrf2 signaling pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danshensu
CAS 76822-21-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Dan shen suan A Salvianic acid A
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (25.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation