Learn More
Danofloxacino Mesiliato, TRC
Código de producto. 30009934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009934 100 mg 100 miligramos
30005262 1 g 1 g
30003994 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD153400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119478-55-6
Fórmula molecular C19 H20 F N3 O3 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 453.48
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-4-oxo-, (1S)-, monomethanesulfonate, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-, monomethanesulfonate (9CI), 2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., CP 76136-27, Danofloxacin mesylate
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano-2-il]-4-oxoquinolina-3-carboxílico; Ácido metanosulfónico
SMILES CN1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)C5CC5.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danofloxacin mesylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FN3O3.CH4O3S/c1-21-7-12-4-11(21)8-22(12)17-6-16-13(5-15(17)20)18(24)14(19(25)26)9-23(16)10-2-3-10;1-5(2,3)4/h5-6,9-12H,2-4,7-8H2,1H3,(H,25,26);1H3,(H,2,3,4)/t11-,12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.137