Learn More
Danofloxacin mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16470958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470958 5 mg 5 miligramos
16468508 10 mg 10 miligramos
16464377 50 mg 50 miligramos
16448346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0501
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.
Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danofloxacin mesylate
Forma física Solid
CAS 119478-55-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24FN3O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CP 76136-27
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (220.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4[C@](C5)([H])CN(C)[C@]5([H])C4)=C3)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 453.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.48
Porcentaje de pureza 99.81%