Learn More
Danegaptide Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457007
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457007 5 mg 5 miligramos
16440617 50 mg 50 miligramos
16434288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457007 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10913A
MedChemExpress Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.
Danegaptide Hydrochloride (GAP-134 Hydrochloride) is a potent, selective and orally active gap-junction modifier with an antiarrhythmic effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Danegaptide Hydrochloride
CAS 943133-81-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18ClN3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo GAP-134 Hydrochloride ZP 1609 Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55 mg/mL (167.81 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (152.55 mM)
SMILES O=C(N[C@H]1CN(C(CN)=O)[C@H](C(O)=O)C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 327.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.76
Porcentaje de pureza 97.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation