Learn More
DAMPA, TRC
Código de producto. 30138036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138036 500 mg 500 miligramos
17984935 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD136500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19741-14-1
Fórmula molecular C15 H15 N7 O2
Peso molecular (g/mol) 325.33
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]-, Benzoic acid, p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (6CI,8CI), 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 2,4-Diamino-N10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-N10-methylpteroic acid, 4-Amino-4-deoxy-N10-methylpteroic acid, 4-Deoxy-4-amino-N10-methylpteroic acid, 4-[N-[(2,4-Diaminopyrimido[4,5-b]pyrazin-6-yl)methyl]-N-methylamino]benzoic acid, NSC 131463, NSC 133723, p-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoic Acid, 4-Amino-N10-methylpteroic Acid, APA
Nombre IUPAC Ácido benzoico 4-[(2,4-diaminopteridina-6-il)metil-metilamino]ácido benzoico
SMILES CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DAMPA
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N7O2/c1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1287
Porcentaje de pureza >95%