Learn More
Éster metílico de DAMPA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DAMPA Methyl Ester |
| CAS | 23853-09-0 |
| Fórmula molecular | C16H17N7O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Amino-4-deoxy-10-methyl Pteroate, NSC 133722 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N7O2/c1-23(11-5-3-9(4-6-11)15(24)25-2)8-10-7-19-14-12(20-10)13(17)21-16(18)22-14/h3-7H,8H2,1-2H3,(H4,17,18,19,21,22) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)CC2=NC3=C(N)NC(=N)N=C3N=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-amino-2-imino-3H-pteridin-6-il)metil-metilamino]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 339.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.1444 |