Learn More
MedChemExpress DAMGO
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.1% |
| CAS | 78123-71-4 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 513.59 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (64.90 mM∣Need ultrasonic) |