missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Damascenone, TRC

Código de producto. 30006718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30006718 1 mg 1 miligramo
30009648 5 mg 5 miligramos
30011845 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30006718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1345051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 23696-85-7
Fórmula molecular C13 H18 O
Peso molecular (g/mol) 190.28
Sinónimo beta-Damascenone, 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-2-buten-1-one, 1-Crotonoyl-2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-(2-butenoyl)-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-1,3-cyclohexadiene
Nombre IUPAC 1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)pero-2-en-1-uno
SMILES CC=CC(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1358
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.