Learn More
Damascenone, TRC
Código de producto. 30009648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009648 5 mg 5 miligramos
30006718 1 mg 1 miligramo
30011845 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1345055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23696-85-7
Fórmula molecular C13 H18 O
Peso molecular (g/mol) 190.28
Sinónimo beta-Damascenone, 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-2-buten-1-one, 1-Crotonoyl-2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-(2-butenoyl)-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-1,3-cyclohexadiene
Nombre IUPAC 1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)pero-2-en-1-uno
SMILES CC=CC(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1358