Learn More
Dalfopristin, MedChemExpress
Código de producto. 16440748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440748 5 mg 5 miligramos
16408318 10 mg 10 miligramos
16402029 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16440748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0241
MedChemExpress Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.
Dalfopristin is a semi-synthetic streptogramin antibiotic. Quinupristin/Dalfopristin (Q/D) is a valuable alternative antibiotic to vancomycin for the treatment of multi-drug resistant Enterococcus faecium infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dalfopristin
Forma física Solid
CAS 112362-50-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H50N4O9S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo RP54476
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (180.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCN(CC)CC)([C@H]1[C@@](C(O[C@H]([C@@H](/C=C/C(NC/C=C\C(C)=C\2)=O)C)C(C)C)=O)([H])N(C(C3=COC(CC(C[C@@H]2O)=O)=N3)=O)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 690.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 690.85
Porcentaje de pureza 98.34%