Learn More
Dalfampropina, TRC
Código de producto. 30360574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30360574 250 g
30350196 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD113500250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-24-5
Fórmula molecular C5 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 94.11
Sinónimo Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, Pymadin, VMI 10-3, p-Aminopyridine, γ-Aminopyridine
Nombre IUPAC piridin-4amina
SMILES Nc1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531