Learn More
Dalfampridina, Mikromol™
Descripción
Dalfampridina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminopyridine |
| CAS | 504-24-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Aminopyridine |
| Condiciones de envío | Cold 2°C to 8°C |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Pyridinamine, Pyridine, 4-amino- (8CI), 4-Aminopyridine, 4-Pyridinylamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Ampyra, Avitrol, Dalfampridine, EL 970, Fampridine, NSC 15041, Neurelan, Phillips 1861, VMI 10-3, p-Aminopyridine, gamma-Aminopyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7) |
| SMILES | Nc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridin-4amina |
| Mostrar más |