Learn More
Dalfampridina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dalfampridine-D6 |
| CAS | 45498-20-2 |
| Fórmula molecular | C5 2H6 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2 (9CI), Dalfampridine-D6, Fampridine-D6, 4-Pyridylamine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| SMILES | [2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,3,5,6-hexadeuteriopiridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0908 |