Learn More
Dalcetrapib, MedChemExpress
Código de producto. 16476606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476606 100 mg 100 miligramos
16432397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14950
MedChemExpress Dalcetrapib (JTT-705; RO-4607381) is a rhCETP inhibitor with IC50 of 0.2 μM that increases the plasma HDL cholesterol.
Dalcetrapib (JTT-705
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dalcetrapib
Forma física Solid
CAS 211513-37-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H35NO2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo JTT-705 RO4607381
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.34 mM)
SMILES CC(C)C(SC1=C(NC(C2(CC(CC)CC)CCCCC2)=O)C=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 389.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.59
Porcentaje de pureza 99.19%