Learn More
Daimurón 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316738 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316738 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11948000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daimuron (Dymron)
CAS 42609-52-9
Nombres de analitos o componentes Daimuron (Dymron)
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H20 N2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O/c1-13-9-11-15(12-10-13)18-16(20)19-17(2,3)14-7-5-4-6-8-14/h4-12H,1-3H3,(H2,18,19,20)
SMILES Cc1ccc(NC(=O)NC(C)(C)c2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)-3-(2-fenilpropan-2-il)urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 268.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1576 g/mol