Learn More
Daidzin, MedChemExpress
Código de producto. 16492336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492336 500 mg 500 miligramos
16491476 200 mg 200 miligramos
16474727 50 mg 50 miligramos
16428828 10 mg 10 miligramos
16468956 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0018
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities; directly inhibits mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 (IC50 = 80 nM) and is an effective anti-dipsotropic isoflavone.
Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzin
CAS 552-66-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O9
Cantidad 500 mg
Sinónimo Daidzoside NPI-031D Daidzein 7-O-glucoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (81.66 mM)
SMILES OC1=CC=C(C2=COC(C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C4)=C4C2=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 416.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid