Learn More
Daidzeína, CVR
Código de producto. 30368219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368219 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30368219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10350025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzein
CAS 486-66-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H10 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0579
Porcentaje de pureza >95