Learn More
Diglucurónido de daidzeína, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Daidzein Diglucuronide |
| CAS | 335591-27-0 |
| Fórmula molecular | C27H26O16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H26O16/c28-15-12-6-5-11(41-27-21(34)17(30)19(32)23(43-27)25(37)38)7-14(12)39-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)40-26-20(33)16(29)18(31)22(42-26)24(35)36/h1-8,16-23,26-27,29-34H,(H,35,36)(H,37,38)/t16-,17+,18-,19+,20+,21-,22-,23+,26+,27-/m0/s1 |
| SMILES | O=C1C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2OC=C1C4=CC=C(O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O5)C=C4 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-(7-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4-oxo-4H-cromen-3-il)fenoxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 606.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606.12 |