Learn More
Diacetato de daidzeína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daidzein Diacetate |
| CAS | 3682-01-7 |
| Fórmula molecular | C19H14O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 7-(Acetyloxy)-3-[4-(acetyloxy)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxy-isoflavone Diacetate, 4',7-Diacetyl-O-isoflavone, 7,4'-Diacetoxyisoflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O6/c1-11(20)24-14-5-3-13(4-6-14)17-10-23-18-9-15(25-12(2)21)7-8-16(18)19(17)22/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC(=O)C)ccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | acetato de [4-(7-acetiloxi-4-oxocromen-3-il)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 338.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.079 |