Learn More
daidzeína-d6, TRC
Código de producto. 30351016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30351016 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30351016 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1035021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzein-d6
CAS 291759-05-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 2H6 H4 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one-6,8-d2, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-4H-1-benzopyran-4-one-6,8-d2, Daidzein-2',3',5',6,6',8-d6, Daidzein-d6, Daidzein-2',3',5',6,6',8-D6
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H/i1D,2D,3D,4D,5D,7D
SMILES [2H]c1cc2C(=O)C(=COc2c([2H])c1O)c3c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c3[2H]
Nombre IUPAC 6,8-dideuterio-7-hidroxi-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 260.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0956
Porcentaje de pureza >95